Documentos clave
CRM47960
Supelco
EPA 8270 Surrogate Standard
certified reference material, TraceCERT®, 4000 μg/mL each component in dichloromethane
Sinónimos:
EPA 8270 Surrogate Standard
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 174,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 174,00
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
4000 μg/mL each component in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Please send a list of compounds in mix
    1 answer
    1. This product is composed of 4000 μg/mL each component in dichloromethane. The components are listed under "Analyte" in the section "description" and have been copied below:
      2-Fluorobiphenyl
      2-Fluorophenol
      Nitrobenzene-d5
      Phenol-d6
      p-Terphenyl-d14
      2,4,6-Tribromophenol