Documentos clave
861253
Supelco
Phenols Mix 1
in isopropanol (varied conc.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in isopropanol (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL
    2-Chlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL
    2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL
    o-Cresol 2000 μg/mL
    2-Nitrophenol 2000 μg/mL
    4-Nitrophenol 2000 μg/mL
    Pentachlorophenol 2000 μg/mL
    Phenol 2000 μg/mL
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    m-Cresol 1000 μg/mL
    p-Cresol 1000 μg/mL
    Ver todo (17)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)