Saltar a
36978
Pesticide standard 17 solution
PESTANAL®, analytical standard, according to DIN 38407, in acetonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 128,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to DIN 38407
product line
PESTANAL®
quality
in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
10 ng/μl de: atrazina, atrazina-desetil, cianazina, sebutilazina, simazina, terbutilazina, hexazinon, clortoluron, diuron, isoproturon, linuron, metabenztiazuron, metobromuron, metoxuron, monolinuron, metazoaclor, metolaclor
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
48391
description
PESTANAL®, analytical standard, according to DIN 38407, in acetonitrile
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1)
format
multi-component solution
format
multi-component solution
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
agency
according to DIN 38407
agency
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
quality
in acetonitrile
quality
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)