Documentos clave
44916-U
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 4
in pyridine (varied), analytical standard
Sinónimos:
Biodiesel impurity
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D6584
envase
pkg of 1 mL
concentración
in pyridine (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    1,3-Diolein 350 μg/mL
    Glycerol 35 μg/mL
    Monoolein 750 μg/mL
    Glyceryl trioleate 350 μg/mL
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)