Merck
CRM44894
Supelco
ASTM® D6584 1,3-Diolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Sinónimos:
ASTM® D6584 1,3-Diolein Solution
Seleccione un Tamaño
2 ML
US$ 98,50
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 ML
US$ 98,50
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6584
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
concentración
5000 μg/mL in pyridine
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Clave InChI
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. is this propidium iodide dye used for flow cytometery experiment
    1 answer
    1. ASTM D6584 1,3-diolein solution (CRM44894) is used to determine the amount of free and total glycerol, mono-, di-, and triglycerides in Fatty Acid Methyl Esters (FAME).