Documentos clave
33317-U
Supelco
Block #2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Sinónimos:
Heater block
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
L × An × Al
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
agujero diám. × P
17 mm × 24 mm
compatibilidad
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Características y beneficios
Útil con viales de reacción de Supelco 0,1-2 mL.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)