Documentos clave
33313-U
Supelco
Heater Block for 28 mm Diameter Vials
for use with 28 mm diameter vials
Sinónimos:
Heater block
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
L × An × Al
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Características y beneficios
Aluminiumblock zum Heizen/Rühren für die Hedspace-Analyse mit SPME (z.B. von Geruchstoffen oder flüchtigen Verbindungen). Für sechs 40ml-Gefässe.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)