33046
HMDS+TMCS
3:1, pkg of 20 × 1 mL
Sinónimos:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylsilylchloride, 1,1,1,3,3,3–Hexamethyldisilazane+Trimethylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
descripción
silylation reagent
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
envase
pkg of 20 × 1 mL
concentración
(3:1)
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.78 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?