Saltar a
155195
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida
≥99%
Sinónimos:
BSTFA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 120,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 435,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.450,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
257.40
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-103-9
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
General description
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida es un reactivo organosilicio para trimetilsililación, desprotección, deshidrogenación, alquilación alílica, formación de nitronato y reordenamiento de Claisen.
BSTFA es un agente de sililación utilizado en la síntesis de 4-quinolonas.
Application
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida puede utilizarse como reactivo de derivatización para la determinación de los estrógenos estrona y 17α-etinilestradiol por cromatografía de gases-espectrometría de masas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
152221522215222
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    0 answers