Merck
15238
Supelco
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida con trimetilclorosilano
for GC derivatization, LiChropur, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)
Sinónimos:
Mezcla de sililación V, BSTFA + TMCS
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
257.40
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC)
99% (excluding TMCS)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
contains 1% TMCS
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.97 g/mL (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Clave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Aplicación
Obtenga más información en la Información del producto
Envase
Vidrio borosilicato transparente, elevada resistencia hidrolítica (tipo I)
Otras notas
No se ha establecido de manera inequívoca la posición de los grupos sililo. Se le ha denominado N,N y N,O.
Mezcla sililante utilizada para sililación de numerosos compuestos[1][2][3]
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
W.M. Hammargren et al.
Analytica Chimica Acta, 247, 201-201 (1991)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
W. Greenway et al.
Journal of Chromatography A, 519, 145-145 (1990)
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf