394874
1-(Trimethylsilyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur™
Sinónimos:
TSIM, N-Trimethylsilylimidazole, TMSI
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0%
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Para utilizar con
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs