Documentos clave
28974-U
Supelco
Purge/Trap A
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
aplicaciones
industrial hygiene
compatibilidad
configured for Tekmar® Stratum
Información legal
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Are the Supelco Purge Traps for Tekmar Stratum compatible with the Tekmar Atomx?
    1 answer
    1. Purge traps manufactured for the Tekmar Stratum PTC Purge and Trap Concentrator are the same traps used for the Tekmar Atomx Automated Sample Prep System.