24920-U
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex™ 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinónimos:
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Agency
suitable for EPA 601
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.