24803-U
Férula capilar Supeltex M-2A, diseño corto
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
ferrule type short
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Agilent/HP 5062-3516 (OEM)
D.I.
0.4 mm
compatibilidad
0.10-0.25 mm Column I.D.
Categorías relacionadas
Descripción general
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Información legal
configurado para
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)