28517-U
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 10 ea, ASSET®
Sinónimos:
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler, pkg of 10 ea
Línea del producto
ASSET®
envase
pkg of 10 ea
técnicas
active air sampling: suitable
Matriz
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Categorías relacionadas
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?