5047-U
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
pkg of 2 ea
Sinónimos:
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Productos recomendados
descripción
Kit (each kit contains: 2 sampling cartridges, 2 tubing adapters, 1 calibration fitting and datasheet)
Nivel de calidad
Línea del producto
ASSET®
envase
pkg of 2 ea
técnicas
active air sampling: suitable
Matriz
DBA-impregnanated glass fiber filter
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Información legal
Estándar
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.