Documentos clave
57267
Supelco
Cartridge Adapter for H300 Cartridges
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 6 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
compatibilidad
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
Descripción general
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)