Documentos clave
27333
Supelco
Crimp Top Vial
volume 0.9 mL, clear glass vial, conical bottom, O.D. × H × I.D. 10 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 125 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
conical bottom
envase
pkg of 125 ea
D.E. × Al × D.I.
10 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.9 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Aplicación
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)