Documentos clave
27312
Supelco
Crimp Top Vial taking 8mm seal
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
amber glass vial
glass
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 200 ea
D.E. × Al
7 mm × 30 mm , conical
volumen
0.6 mL
Adaptador
thread for 8 mm
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
Descripción general
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)