29081-U
Interlocked™ vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
descripción
Interlocked vial (with fused-in insert)
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)