27261-U
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Sinónimos:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
packaging
pkg of 100 ea
fitting
thread for 8-425
compatibility
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
Categorías relacionadas
Features and Benefits
Related product
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.