Documentos clave
27085-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
amber glass vial (with marking spot)
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)