24707
Insert for 2mL standard opening vial
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical clear glass (with bottom spring)
descripción
bottom spring
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
5 mm × 30 mm
volumen
0.15 mL
compatibilidad
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)