Documentos clave
Z291587
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 58,90
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 58,90
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
amber glass vial
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
2 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Descripción general
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Do you have any information about the glass quality used in Z291587?
    1 answer
    1. This product is constructed of borosilicate glass.