24623
Field Sampling Pump
Model 1062 Bag Sampler (Single 1-10 Liter Bags)
Sinónimos:
Air Sampling Pumps
About This Item
Productos recomendados
descripción
Not UL listed; Not EX rated
técnicas
whole air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Single 1-10 Liter Bags
Descripción general
Otras notas
Para utilizar con
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)