Documentos clave
24655
Supelco
Bolsa de muestreo de gases Tedlar®
Sinónimos:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Tedlar® PVDF film
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descripción
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
envase
pkg of 10 bags
técnicas
whole air sampling: suitable
An × L
12 in. × 14 in.
volumen máximo
5 L
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descripción general
En varios métodos de la EPA se recomienda Tedlar para el muestreo de los VOC y de compuestos de azufre. Nuestro Tedlar está fabricado con una película de Tedlar de 2 mil de alta calidad para una mayor inercia, impermeabilidad, integridad de las muestras y buenos datos de recuperación. Nuestra válvula de bloqueo a presión (PLV) y el proceso de sellado de juntas garantizan que estas bolsas son resistentes y prácticamente a prueba de fugas, incluso en las condiciones de muestreo y transporte más exigentes.
Tedlar bags are suitable to store and transport the gas samples under analysis. It is made up of polyvinyl fluoride film.[1]
Aplicación
Tedlar bags (5L) may be used to understand the ability of Bamboo charcoal in removal of harmful gases.[2]
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Science of bamboo charcoal: study on carbonizing temperature of bamboo charcoal and removal capability of harmful gases.
Asada, Takashi, et al.
Journal of Health Science, 48, 473-479 (2002)
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and