Documentos clave
30276-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
10L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Sinónimos:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Bolsa de muestreo de gases Tedlar®,
Materiales
Tedlar® PVDF film
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descripción
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
envase
pkg of 10 bags
técnicas
whole air sampling: suitable
volumen máximo × An × L
10 L × 12 in. × 21 in.
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descripción general
En varios métodos de la EPA se recomienda Tedlar para el muestreo de los VOC y de compuestos de azufre. Nuestro Tedlar está fabricado con una película de Tedlar de 2 mil de alta calidad para una mayor inercia, impermeabilidad, integridad de las muestras y buenos datos de recuperación. Nuestra válvula de bloqueo a presión (PLV) y el proceso de sellado de juntas garantizan que estas bolsas son resistentes y prácticamente a prueba de fugas, incluso en las condiciones de muestreo y transporte más exigentes.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
dispositivo de muestreo del aire
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)