Documentos clave
24697-U
Supelco
Battery Charger
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
whole air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Descripción general
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)