Documentos clave
26252
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 500UL FN PT#2,25GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
25 ga
Características
needle type Fixed
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 007000
aguja L
50 mm
volumen
500 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)