Documentos clave
24403
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
0.5BR-HP-0.63
Características
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 000410
aguja L
42 mm
volumen
0.5 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)