Documentos clave
21312
Jeringa Hamilton® Microliter, aguja cementada
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26s ga (cone tip)
Características
needle type N (cemented needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80388
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Categorías relacionadas
Descripción general
Barril de vidrio con émbolo ajustado de acero inoxidable.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.[2]
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)