Documentos clave
1893-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mix GLC-30
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinónimos:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg (Neat)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Methyl decanoate 20 wt. %
    Methyl dodecanoate 20 wt. %
    Methyl myristate 20 wt. %
    Methyl octanoate 20 wt. %
    Methyl palmitate
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Bonjour, peut-on ou doit-on diluer cette ampoule ?
    1 answer
    1. This FAME mix is a neat preparation of approximately equal amounts of each component. The material is typically diluted to working concentration with non-polar solvents such as hexane or dichloromethane prior to use.