Documentos clave
13193-U
Supelco
AmberLite HPR4800 OH, hydroxide form
pkg of 1 kg
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.52
descripción
formerly Dowex Marathon A hydroxide
Formulario
beads
reticulante
8‑10 % cross-linked
envase
pkg of 1 kg
humedad
60-72%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
quaternary amine
tamaño de partícula
23-27 mesh
560-660 μm
capacidad
1.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Dowex Marathon A is a strong basic anionic Type I exchange gel resin with trimethylamine as functional group. Dowex Marathon A is a heterogeneous catalyst made of styerenedivinylbenzene copolymer.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dissolved organic matter removal and disinfection byproduct formation control using ion exchange
Tan, Yongrui, et al.
Desalination, 176, 189-200 (2005)
The synergistic effect of alcohol mixtures on transesterification of soybean oil using homogeneous and heterogeneous catalysts
Kim, M., et al.
Applied Catalysis A: General, 378, 134-143 (2010)
Synthetic route to a benzooxazole derivative with heparanase inhibitory activity
Da Pieve, Chiara, Pravin Patel, and Sotiris Missailidis
Synthetic Communications, 40, 518-522 (2010)