Documentos clave
433934
Supelco
Amberlite HPR4100 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 421,00
US$ 421,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 421,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
US$ 421,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Dowex Marathon A2 chloride form,
descripción
formerly DowexA2 chloride
Nivel de calidad
calidad
monodispersed
humedad
45-54%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
dimethylethanolamine
tamaño de partícula
27-34 mesh
440-560 μm
capacidad
1.2 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
AmberLiteHPR4100 Cl has dimethylethanolamine as functional group.[1]
Aplicación
Desmineralización; muy adecuada para agua con elevada concentración de ácidos minerales (cloruros, sulfatos) y baja concentración de sílice y CO2 (<25%); cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
AmberLite HPR4100 Cl was used in structural characterization of Fe in dilute natural waters.[1]
Características y beneficios
Aniónica fuertemente básica
Otras notas
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anneli Sundman et al.
Environmental science & technology, 47(15), 8557-8564 (2013-07-03)
The properties of iron (Fe) complexes and compounds in the environment influence several central processes, e.g., iron uptake, adsorption/desorption of contaminants and nutrients, and redox transformations, as well as the fate of of natural organic matter (NOM). It is thus