The functional group is a tertiary amine, so it is N(CH3)2.
436674
Amberlite™ FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Sinónimos:
strong cation exchange resin
Productos recomendados
Nombre del producto
Dowex 66 free base,
Formulario
beads
Nivel de calidad
Parámetros
60 °C OH- form max. temp.
humedad
40-46%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
grupo activo de la matriz
polyamine functional group
tamaño de partícula
300-1200 μm
50-125 mesh
pH operativo
0-7
capacidad
1.35 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the functional group on this resin? -NH2 or N(CH3)2
1 answer-