11814
Relleno de GC recubierto
phase 6.6% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B AW support, bottle of 15 g
About This Item
Productos recomendados
envase
bottle of 15 g
Parámetros
60-225 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
80/120 Carbopack B AW support
grupo activo de la matriz
6.6% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for analyte group alcoholic beverages
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)