23110-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass column
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matriz
80/120 Carbopack B DA support
grupo activo de la matriz
4% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)