ZRB1397
Anti-α-amylase Antibody, clone 1G14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1, Alpha-amylase 1A, EC:3.2.1.1, Salivary alpha-amylase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G14, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 57.77 kDa
observed mol wt ~52 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... AMY1A(276)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human Pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected -amylase in Human pancreas tissue lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected -amylase in MCF-7 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound -amylase peptide with a KD of 7.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected -amylase in MCF-7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)