MABT913
Anticuerpo anti-citoqueratina 19, clon TROMA-3
clone TROMA-3, from rat
Sinónimos:
Keratin, type I cytoskeletal 19, CK-19, Keratin-19, K19
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TROMA-3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la citoqueratina 19 en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Análisis mediante microscopia electrónica: un lote representativo detectó la citoqueratina 19 en aplicaciones de microscopia electrónica (Boller, K., et. Al (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó la citoqueratina 19 en aplicaciones de inmunofluorescencia (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la citoqueratina 19 en aplicaciones de inmunohistoquímica (Takase, H.M., et. al. (2013). Genes Dev. 27(2):169-81).
Análisis de inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la citoqueratina 19 en aplicaciones de inmunoprecipitación (Ichinose, Y., et. al. (1990). Biochem Biophys Res Commun. 167(2):644-7).
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la citoqueratina 19 en 10 µg de lisado de células MCF-7.
Target description
Physical form
Other Notes
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1