Documentos clave
Z740232
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 505,00
US$ 505,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 505,00
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
US$ 505,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
EMD Millipore® 1.05547.0001
technique(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å pore size
Legal Information
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)