Documentos clave
Z740228
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, aluminum oxide matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 512,00
US$ 512,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
US$ 512,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
aluminum oxide matrix
aluminum support
Nivel de calidad
Características
binder not applicable
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05550.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
200 μm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1