Z706094
Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes
gap width 0.4 cm
Sinónimos:
Electroporation Chamber
Seleccione un Tamaño
US$ 305,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 305,00
Productos recomendados
capacidad
~800 μL
Descripción general
- Use the 0.1 cm gap width for bacteria (white cap)
- Use the 0.2 cm gap size width for yeast (blue cap)
- Use the 0.4 cm gap size width for mammalian cells (red cap)
- All cuvettes are individually bagged and g-irradiated for sterility.
- The material used to manufacture the cuvettes is crystal styrene.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)