Documentos clave
Z600172
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 277,00
US$ 277,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 277,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 277,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 101-QS
Hellma
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3,500 μL
longitud de la trayectoria
10x10 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
with PTFE lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, What is the light transmission % specs on this cuvette?
    1 answer
    1. Please see the graphic below displaying the Transmission (%) across wavelengths. This product is comprised of High Performance Quartz Glass, which is represented by the solid blue line.
      Helpful?
  2. Is this Hellma art 101-10-40?
    1 answer
    1. Yes, this item is Hellma art 101-10-40.