Documentos clave
AXYSCT150CS
Screw cap tube
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinónimos:
Tube with Screw Cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
screw top cap
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc SCT-150-C-S
Corning
envase
pkg of 8x500caps/cs
Parámetros
20000 × g max. RCF
tamaño
1.5 mL
color
clear
clear
Adaptador
cap (screw cap)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Descripción general
  • Axygen® microcentrifuge tube features a screw cap for an efficient seal.
  • The screw cap O-rings protects sample from spilling, cross-contamination and evaporation.
  • The tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)