Documentos clave
Z659401
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer
Sinónimos:
sonication vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.280,00
US$ 2.280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.280,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
US$ 2.280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin 3605
disponibilidad
available only in EU
Descripción general
BB6 for indirect irradiation with high energy. No contamination from cavitation erosion. No aerosoling with pathogenic or hazardous materials. Temperature regulation with circulating liquid coolants.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)