Saltar a
P0485
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 2 mL
Sinónimos:
885301-0002
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 85,20
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
US$ 85,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
working volume
2 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P0610P1610P0735
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume
2 mL
working volume
7 mL
working volume
100 mL
working volume
15 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)