Merck
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 465,00
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101519
NACRES:
NB.74
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
fabricante / nombre comercial
Sonics & Materials 630-0421
Descripción general
For ultrasonic stepped microtips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)