Documentos clave
Z659282
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 1
Sinónimos:
Glass sample vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Materiales
glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin 3606
disponibilidad
available only in EU
volumen × D.I. × Al
25 mL × 30 mm × 85 mm
Descripción general
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Características y beneficios
  • Optimal fluid circulation.
  • Good heat dissipation.
  • Homogeneous sound reinforcement results
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)