Documentos clave
Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
Seleccione un Tamaño
8 EA
US$ 611,00
US$ 611,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
8 EA
US$ 611,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
US$ 611,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Características
Holds 7 mL tubes
envase
pack of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 5247
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5051 (buckets)
Descripción general
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)