Documentos clave
Z363375
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 25 mm L
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 28,70
US$ 28,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 28,70
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
US$ 28,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37736-0009
Descripción general
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 90 mm dishes
Aplicación
For inoculating petri dishes
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1